Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ LMT-55 slange med to stop konfiguration
Artikelnummer. 15126142
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,13 mm
0,51 mm
0,57 mm
0,89 mm
0,95 mm
1,09 mm
1,14 mm
1,42 mm
1,52 mm
1,65 mm
1,75 mm
1,85 mm
2,06 mm
2,29 mm
2,54 mm
2,79 mm
3,17 mm
Tykkelse (metrisk):
0,85 mm
0,90 mm
Farve:
Blå/blå
Blå/grøn
Grøn/grøn
Gul/blå
Gul/gul
Hvid/gul
Hvid/sort
Krystalklar
Lilla/lilla
Lilla/orange
Lilla/sort
Orange/Orange
Orange/gul
Orange/sort
Rød/Rød
Sort/Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Tykkelse (metrisk) Farve unitSize
15126142 2,79 mm 0,85 mm Krystalklar Pakke med 12
11903834 0,13 mm 0,90 mm Orange/sort Pakke med 12
15163196 0,51 mm 0,90 mm Orange/gul Pakke med 12
10114924 1,14 mm 0,85 mm Rød/Rød Pakke med 12
12340200 2,54 mm 0,85 mm Lilla/orange Pakke med 12
15123196 0,89 mm 0,85 mm Orange/Orange Pakke med 12
15113206 1,52 mm 0,85 mm Gul/blå -
11769744 3,17 mm 0,85 mm Sort/Hvid Pakke med 12
10692915 1,85 mm 0,85 mm Grøn/grøn Pakke med 12
15153196 0,95 mm 0,85 mm Hvid/sort Pakke med 12
15173196 1,09 mm 0,85 mm Krystalklar Pakke med 12
15103206 1,75 mm 0,85 mm Blå/grøn Pakke med 12
15183196 1,42 mm 0,85 mm Gul/gul Pakke med 12
15193196 2,06 mm 0,85 mm Lilla/lilla Pakke med 12
15111753 0,57 mm 0,90 mm Hvid/gul Pakke med 12
10032884 1,65 mm 0,85 mm Blå/blå Pakke med 12
10602925 2,29 mm 0,85 mm Lilla/sort Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 15126142 Leverandør Saint Gobain Life Sciences Leverandørnr. 07053424ND
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Formuleret til modstand mod bøjetræthed og slid og er mindre permeabel end gummislanger. Tygon™ LMT-55-slange med to-stop-konfiguration håndterer stort set alle uorganiske kemikalier, der findes i laboratoriet.
  • Biobaseret formulering giver fremragende ydeevne
  • Lot-til-lot-konsistens for reproducerbare resultater
  • Ikke-giftig og ikke-forurenende
  • Glat, poleret indervæg
  • Glider let over fittings og griber sikkert for enkle laboratorieopsætninger
  • Indeholder ingen BPA eller phthalater
  • Standardstørrelser tilgængelige til at holde fuldt vakuum ved stuetemperatur
Typiske anvendelser
  • Generelt laboratorium
  • Mad og drikke
  • Biofarmaceutisk
  • Analytiske instrumenter
  • Peristaltiske og vakuumpumper
  • Ideel til kondensatorer, inkubatorer, ekssikkatorer, gasledninger og drænledning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA-kompatibel, NSF, 3-A, USP klasse VI
Farvekode Lilla/Hvid
Diameter (engelsk) Indre 0,11 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 2,79 mm
Materiale Tygon R3607
Diameter (engelsk) Ydre 0,18 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 4.49 mm
Samlet længde (engelsk) 32.8 ft.
Samlet længde (metrisk) 10 m
Tykkelse (engelsk) 0,03 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0,85 mm
Til brug med (applikation) Til prøve- og reagensdispensering, biologiske og kemiske analyser og vand- og jordanalyse
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Emballagemængde 1 stk.
Farve Krystalklar
Hårdhed 55 (Shore A)
Fleksibilitet Fleksibel
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttype Slanger til pumper