Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ LMT-55 slange med to stop konfiguration
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,13 mm
0,51 mm
0,57 mm
0,89 mm
0,95 mm
1,09 mm
1,14 mm
1,42 mm
1,52 mm
1,65 mm
1,75 mm
1,85 mm
2,06 mm
2,29 mm
2,54 mm
2,79 mm
3,17 mm
Tykkelse (metrisk):
0,85 mm
0,90 mm
Farve:
Blå/blå
Blå/grøn
Grøn/grøn
Gul/blå
Gul/gul
Hvid/gul
Hvid/sort
Krystalklar
Lilla/lilla
Lilla/orange
Lilla/sort
Orange/Orange
Orange/gul
Orange/sort
Rød/Rød
Sort/Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Biobaseret formulering giver fremragende ydeevne
- Lot-til-lot-konsistens for reproducerbare resultater
- Ikke-giftig og ikke-forurenende
- Glat, poleret indervæg
- Glider let over fittings og griber sikkert for enkle laboratorieopsætninger
- Indeholder ingen BPA eller phthalater
- Standardstørrelser tilgængelige til at holde fuldt vakuum ved stuetemperatur
- Generelt laboratorium
- Mad og drikke
- Biofarmaceutisk
- Analytiske instrumenter
- Peristaltiske og vakuumpumper
- Ideel til kondensatorer, inkubatorer, ekssikkatorer, gasledninger og drænledning
Tekniske data
Tekniske data
| Farvekode | Lilla/orange |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,1 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2,54 mm |
| Materiale | Tygon R3607 |
| Samlet længde (engelsk) | 15'' |
| Samlet længde (metrisk) | 38.1 cm |
| Tykkelse (engelsk) | 0,03 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 0,85 mm |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Emballagemængde | 12 Pk. |
| Vis mere |