Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ LMT-55 slange med to stop konfiguration
Beskrivelse
- Biobaseret formulering giver fremragende ydeevne
- Lot-til-lot-konsistens for reproducerbare resultater
- Ikke-giftig og ikke-forurenende
- Glat, poleret indervæg
- Glider let over fittings og griber sikkert for enkle laboratorieopsætninger
- Indeholder ingen BPA eller phthalater
- Standardstørrelser tilgængelige til at holde fuldt vakuum ved stuetemperatur
- Generelt laboratorium
- Mad og drikke
- Biofarmaceutisk
- Analytiske instrumenter
- Peristaltiske og vakuumpumper
- Ideel til kondensatorer, inkubatorer, ekssikkatorer, gasledninger og drænledning
Tekniske data
Tekniske data
| Farvekode | Rød/Rød |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,04 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1,14 mm |
| Materiale | Tygon R3607 |
| Samlet længde (engelsk) | 15'' |
| Samlet længde (metrisk) | 38.1 cm |
| Tykkelse (engelsk) | 0,03 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 0,85 mm |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Emballagemængde | 12 Pk. |
| Vis mere |