Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ LMT-55 slange med to stop konfiguration
Artikelnummer. 10032884
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,13 mm
0,51 mm
0,57 mm
0,89 mm
0,95 mm
1,09 mm
1,14 mm
1,42 mm
1,52 mm
1,65 mm
1,75 mm
1,85 mm
2,06 mm
2,29 mm
2,54 mm
2,79 mm
3,17 mm
Tykkelse (metrisk):
0,85 mm
0,90 mm
Farve:
Blå/blå
Blå/grøn
Grøn/grøn
Gul/blå
Gul/gul
Hvid/gul
Hvid/sort
Krystalklar
Lilla/lilla
Lilla/orange
Lilla/sort
Orange/Orange
Orange/gul
Orange/sort
Rød/Rød
Sort/Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 10032884
Brand: Saint Gobain Life Sciences 07053418ND
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Formuleret til modstand mod bøjetræthed og slid og er mindre permeabel end gummislanger. Tygon™ LMT-55-slange med to-stop-konfiguration håndterer stort set alle uorganiske kemikalier, der findes i laboratoriet.
  • Biobaseret formulering giver fremragende ydeevne
  • Lot-til-lot-konsistens for reproducerbare resultater
  • Ikke-giftig og ikke-forurenende
  • Glat, poleret indervæg
  • Glider let over fittings og griber sikkert for enkle laboratorieopsætninger
  • Indeholder ingen BPA eller phthalater
  • Standardstørrelser tilgængelige til at holde fuldt vakuum ved stuetemperatur
Typiske anvendelser
  • Generelt laboratorium
  • Mad og drikke
  • Biofarmaceutisk
  • Analytiske instrumenter
  • Peristaltiske og vakuumpumper
  • Ideel til kondensatorer, inkubatorer, ekssikkatorer, gasledninger og drænledning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA-kompatibel, NSF, 3-A, USP klasse VI
Farvekode Blå/blå
Diameter (engelsk) Indre 0,06 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 1,65 mm
Materiale Tygon E-3607
Diameter (engelsk) Ydre 0,13 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 3.35 mm
Samlet længde (engelsk) 15''
Samlet længde (metrisk) 38.1 cm
Tykkelse (engelsk) 0,03 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0,85 mm
Til brug med (applikation) Til prøve- og reagensdispensering, biologiske og kemiske analyser og vand- og jordanalyse
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Emballagemængde 12 Pk.
Farve Blå/blå
Hårdhed 55 (Shore A)
Fleksibilitet Fleksibel
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttype Slanger til pumper