Få mere at vide
Hirschmann™ Tygon™ LMT-55
Description
- Gennemskinnelig
- Temperaturmodstand fra -50 til + 74 °C
- Shore hårdhed A 55
- Autoklaverbar
- Fremragende kemikalieresistens over for de fleste kemiske, uorganiske laboratorieprodukter
- Ekstremt glat indvendig væg minimerer partikelfrigørelse
- Ekstrem fleksibilitet
- Inklusiv RFID-transponder
Specifications
Specifications
| Oversigt | Rør til enkeltkanals pumpehoveder |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 8 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 15 m |
| Tykkelse (metrisk) | 2.4 mm |
| Til brug med | Enkeltkanals pumpehoveder |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Slangestørrelse | Vægt 2,4 mm |
| Inkluderer | Med RFID-chip |