Få mere at vide
Masterflex™ Tygon Labslange
Artikelnummer. 15466633
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
25,4 mm
Pakningsstørrelse:
50ft
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig unitSize
15466633 25,4 mm 50ft
1 options
Artikelnummer. 15466633 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0640798
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til generelle laboratorier, fødevarer og drikkevarer, biofarmaceutiske og analytiske applikationer
  • Gennemsigtig Tygon™ E-3603 Rør
  • Ikke-DEHP, fri for phthalat
  • Lang levetid, kemikaliebestandig, ikke-oxiderende
  • Kan bøjes til skarpe radiuskurver og arbejder nemt med beslag
  • FDA-kompatibel; møder USP Klasse VI og NSF 51 krav.
  • Temperaturområde: -51 til +165 °F (-46 til +74 °C)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 1 tomme
Diameter (metrisk) Indvendig 25,4 mm
Materiale Tygon E-3603
Diameter (engelsk) Ydre 1 1/4 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 31.75 mm
Tykkelse (engelsk) 1/8 tommer
Tykkelse (metrisk) 3.175 mm
Til brug med (applikation) Generelt laboratorium, mad og drikke, biofarmaceutisk
Min. Driftstemperatur (engelsk) -51 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Steriliseringsmetode Autoklav eller ethylenoxid
Farve Klarhed
Maksimalt tryk 12 psi
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 165 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttype Tygon Labslange