Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ 3 Stop kulbrinteslanger
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,02 mm
1,42 mm
1,52 mm
1,85 mm
2,54 mm
2,79 mm
Farvekode:
Grøn/grøn/grøn
Gul/Gul/Blå
Gul/Gul/Gul
Hvid/Hvid/Hvid
Lilla/lilla/hvid
Lilla/lilla/orange
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Modstår skørhed
- Kompatibel med de fleste kulbrinter
- Modstandsdygtig over for hævelse
- Meget fleksibel, nem at installere
- Specielt udviklet til brændstoffer og smøremidler
- Ozon- og UV-lysbestandig
Tekniske data
Tekniske data
| Farvekode | Hvid/Hvid/Hvid |
| Oversigt | Farvekode: Hvid-Hvid |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1,02 mm |
| Materiale | Tygon F4040 |
| Samlet længde (metrisk) | 40 cm |
| Tykkelse (metrisk) | 0.85 mm |
| Til brug med (applikation) | Til kulbrinter, olieprodukter og destillater. MS/CA kassetter. |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -37 °C |
| Emballagemængde | 12 Pakke |
| Slangestørrelse | 1,02 mm ID, 2,70 mm OD |
| Vis mere |