Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ 2 Stop kulbrinteslanger
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,25 mm
0,64 mm
0,89 mm
1,02 mm
1,14 mm
1,3 mm
1,42 mm
1,5 mm
1,85 mm
2,06 mm
2,29 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Modstår skørhed
- Kompatibel med de fleste kulbrinter
- Modstandsdygtig over for hævelse
- Meget fleksibel, nem at installere
- Specielt udviklet til brændstoffer og smøremidler
- Ozon- og UV-lysbestandig
Tekniske data
Tekniske data
| Farvekode | Hvid/Hvid |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1,02 mm |
| Materiale | Tygon F4040 |
| Samlet længde (metrisk) | 381 mm |
| Tykkelse (metrisk) | 0.85 mm |
| Emballagemængde | 12 Pakke |