Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ 2 Stop kulbrinteslanger
Artikelnummer. 11947875
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,25 mm
0,64 mm
0,89 mm
1,02 mm
1,14 mm
1,3 mm
1,42 mm
1,5 mm
1,85 mm
2,06 mm
2,29 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 11947875
Brand: Masterflex™ 9560644
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skræddersyet til petrokemikalier og modstår hævelse og revner. Tygon™ 2 Stop kulbrinterør er også UV- og ozonbestandigt.
  • Modstår skørhed
  • Kompatibel med de fleste kulbrinter
  • Modstandsdygtig over for hævelse
  • Meget fleksibel, nem at installere
  • Specielt udviklet til brændstoffer og smøremidler
  • Ozon- og UV-lysbestandig
Tekniske data
Farvekode Lilla/sort
Diameter (metrisk) Indvendig 2,29 mm
Materiale Tygon F4040
Samlet længde (metrisk) 381 mm
Tykkelse (metrisk) 0.85 mm
Emballagemængde 12 Pakke