Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences™ Tygon™ F-4040-A Brændstof- og smøremiddelslange
Beskrivelse
- Minimum ekstraherbarhed sikrer væsken eller dampen, der overføres, mod forfalskning
- Bruges rutinemæssigt til at håndtere benzin, petroleum, fyringsolier, skæremasser og glykolbaserede kølemidler
- Kompatibel med de fleste kulbrinter
- Modstandsdygtig over for hævelse
- Meget fleksibel og nem at installere
- Specielt udviklet til brændstoffer og smøremidler
- Ozon- og UV-lysbestandig
- Anvendes i applikationer som små motorbrændstofledninger, almindelige biler, fritidskøretøjer, græsplæne- og haveudstyr, kølevæskeoverførsel, opvarmningsbrændstoffer, skæremasser, poleringsudstyr, smørelinjer
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,11 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2,79 mm |
| Materiale | Termoplastisk |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,177 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4.49 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 0,11 tommer. |
| Samlet længde (metrisk) | 2.79 mm |
| Til brug med | Biofarmaceutiske applikationer |
| Emballagemængde | 12 Rør/Pk. |
| Vis mere |