Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ E-LFL B/T™ PerfectPostion™ Pumpeslange
Slangestørrelse:
87
91
Samlet længde (metrisk):
3,5 m
7,6 m
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Hver
Beskrivelse
- Ægte Masterflex™ slanger gennemgår robuste tests for at give optimal ydeevne / pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
- Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
- Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
- Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
- Regulatoriske godkendelser, der matcher din unikke applikation
- Altid på lager, —de fleste formuleringer og størrelser, der kan sendes samme dag
- Unikke emballagemuligheder omfatter pakker, etuier og spoler til kundevenlig bestilling og levering
- Ikke-toksisk og ikke-hæmolytisk med fremragende biokompatibilitet
- Lang pumpelevetid; pumpe ved kontinuerlige tryk op til 40 psi
- Lavt ekstraherbart materiale og lav gaspermeabilitet
- Møder USP Klasse VI kriterier og er FDA-kompatibel
- Højtydende pumpeslange til udfordrende applikationer
- Anvendelsesegnethed: God til syrer, baser, tryk, vakuum og fremragende med tyktflydende og sterile væsker (anbefales ikke med organiske opløsningsmidler)
- Fysiske egenskaber :
- PVC-baseret materiale med blødgører.
- Fast (stift) materiale.
- Gennemsigtig, klar.
- Applikationer:
- Laboratorie-, farmaceutiske og bioteknologiske applikationer til pumpelinjer.
- Celle- og vævskulturarbejde og farmaceutiske anvendelser.
- Også god til lysfølsomme prøver.
- Optimeret til at give bedre ydeevne i applikationer med højere tryk.
- Hver slangestørrelse er fremstillet til ekstremt tætte tolerancer, der matcher B/T pumpehoveder.
- Disse snævre tolerancer sikrer nøjagtigt, repeterbart flow og lang slangelevetid.
- Plus, den PerfectPosition™ slangefastholdelsesmærker (findes på de fleste slangeformuleringer) angiver den bedste placering af slangen i pumpehovedet.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP Klasse VI; European Pharmacopoeia (EP 3.2.9); FDA 21 CFR 175.300; EU fødevarer; Reach-kompatibel (ikke-DEHP); RoHS-kompatibel; ADCF Overensstemmende |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 12.7 mm |
| Materiale | Tygon E-LFL |
| Samlet længde (engelsk) | 10 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 3,5 m |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 0 °C |
| Slangestørrelse | 87 |
| Flowhastighed | 18900 ml/min |
| Slange Barb | 1/2 tomme. |
| Vis mere |