Få mere at vide
Ismatec™ Tygon™ E-Lab forlængelsesslange
Artikelnummer. 15196516
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,14 mm
Pakningsstørrelse:
30m
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig unitSize
15196516 1,14 mm 30m
1 options
Artikelnummer. 15196516 Leverandør Ismatec™ Leverandørnr. 0646030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne slange til almindelige laboratorie-, mad- og drikkevarer, biofarmaceutiske og analytiske instrumenter. Tygon™ E-Lab Extension Tubing er i stand til at bøje til skarpe radiuskurver og fungerer nemt med fittings.
Specielt designet til at blive brugt sammen med Tygon E-Lab Microbore/Autoanalyse Lab, ikke-DEHP farvekodet stoppet slange. Gennemsigtige slanger med lang levetid er fri for phthalat, ikke-oxiderende og kemikalieresistente.
  • FDA-kompatibel
  • Møder USP Klasse VI og NSF 51 krav
  • Temperaturområde:– 46 til 74 °C
  • Steriliser: Autoklaver eller ethylenoxid
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 1,14 mm
Materiale Tygon E-Lab
Diameter (metrisk) Udvendig 3.07 mm
Samlet længde (metrisk) 3048 cm
Til brug med C/L (Microbore/Autoanalyse) Pumpeserie
Til brug med (applikation) Generelt laboratorium, fødevarer og drikkevarer, biofarmaceutiske, analytiske instrumenter
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Emballagemængde Pakke m. 1 stk.
Slangestørrelse 30
Farve Klarhed
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttype Forlænger pumpeslange