Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ E-3603 Ikke-DEHP vakuumrør
Artikelnummer. p-6904040
Diameter (metrisk) Indvendig:
6,4 mm
9,6 mm
12,8 mm
Pakningsstørrelse:
3m
Artikelnummer. 15191323
Brand: Masterflex™ 0641430
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bøjer sig i skarpe radiuskurver og arbejder nemt med beslag. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-3603 Non-DEHP Vacuum Tubing er til brug med generelle laboratorie-, mad- og drikkevarer, biofarmaceutiske og analytiske instrumenter.
Gennemsigtige slanger er ikke-DEHP og fri for phthalat. Biologisk nedbrydelig revnebestandig og ikke-oxiderende.
  • Møder USP Klasse VI og NSF 51 krav
  • Temperaturområde:& ndash;46 til 74 grader;&C
  • Vakuumservice på 760 mm Hg ved 23 grader;&C
  • Steriliser: Autoklaver eller ethylenoxid
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 3/8 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 9,6 mm
Materiale Tygon
Diameter (engelsk) Ydre 7/8 tommer.
Samlet længde (engelsk) 10 ft.
Samlet længde (metrisk) 300 cm
Tykkelse (engelsk) 0,25 tommer
Tykkelse (metrisk) 6.4 mm
Til brug med Til 10 mm rør
Til brug med (applikation) Generelt laboratorium, mad og drikke og biofarm.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Farve Klarhed
Maksimalt tryk 47 psi
Vakuum niveau 29,9 tommer Hg
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 121 °C
Produkttype Slanger