Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ E-3603 Ikke-DEHP vakuumrør
Artikelnummer. 15191323 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
6,4 mm
9,6 mm
12,8 mm
Pakningsstørrelse:
3m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
15191323 9,6 mm 3m
15137134 12,8 mm 3m
15147134 6,4 mm 3m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15191323 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0641430
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2390.00 DKK
    2035.17 DKK / 3m
    Spare 354.83 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Bøjer sig i skarpe radiuskurver og arbejder nemt med beslag. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-3603 Non-DEHP Vacuum Tubing er til brug med generelle laboratorie-, mad- og drikkevarer, biofarmaceutiske og analytiske instrumenter.
Gennemsigtige slanger er ikke-DEHP og fri for phthalat. Biologisk nedbrydelig revnebestandig og ikke-oxiderende.
  • Møder USP Klasse VI og NSF 51 krav
  • Temperaturområde:& ndash;46 til 74 grader;&C
  • Vakuumservice på 760 mm Hg ved 23 grader;&C
  • Steriliser: Autoklaver eller ethylenoxid
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 3/8 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 9,6 mm
Materiale Tygon
Diameter (engelsk) Ydre 7/8 tommer.
Samlet længde (engelsk) 10 ft.
Samlet længde (metrisk) 300 cm
Tykkelse (engelsk) 0,25 tommer
Tykkelse (metrisk) 6.4 mm
Til brug med Til 10 mm rør
Til brug med (applikation) Generelt laboratorium, mad og drikke og biofarm.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Farve Klarhed
Maksimalt tryk 47 psi
Vakuum niveau 29,9 tommer Hg
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 121 °C
Produkttype Slanger