Beskrivelse
Bøjer sig i skarpe radiuskurver og arbejder nemt med beslag. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-3603 Non-DEHP Vacuum Tubing er til brug med generelle laboratorie-, mad- og drikkevarer, biofarmaceutiske og analytiske instrumenter.
Funktioner/fordele:
- Alternativ til DEHP-rør
- Ny formulering leverer den samme fremragende ydeevne
- Indeholder ingen BPA
- Fremragende kemikalieresistens
- Lot-til-lot-konsistens for reproducerbare resultater
- Øger produktiviteten i peristaltiske pumper– overlever andre klare slanger 2 til 1
- Glat, poleret inderboring
- Ikke-oxiderende og ikke-forurenende
- Glider let over beslag og griber sikkert
- Spoler markeret med 1 fods intervaller for nem måling
Typiske anvendelser:
- Generelt laboratorium
- Analytiske instrumenter
- Peristaltiske og vakuumpumper
- Ideel til kondensatorer, inkubatorer, ekssikkatorer, gasledninger og afløbsledninger
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP Klasse VI, GMP og NSF 51 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,25 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6,4 mm |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,62 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 16 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 9.8 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 3 m |
| Tykkelse (engelsk) | 0,18 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 4.8 mm |
| Vis mere |