Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ E-3603 Ikke-DEHP vakuumrør
Artikelnummer. 15137134 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
6,4 mm
9,6 mm
12,8 mm
Pakningsstørrelse:
3m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
15137134 12,8 mm 3m
15191323 9,6 mm 3m
15147134 6,4 mm 3m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15137134 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0641440
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1835.00 DKK
    1414.40 DKK / 3m
    Spare 420.60 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 15-04-2027
Bøjer sig i skarpe radiuskurver og arbejder nemt med beslag. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-3603 Non-DEHP Vacuum Tubing er til brug med generelle laboratorie-, mad- og drikkevarer, biofarmaceutiske og analytiske instrumenter.
Funktioner/fordele:
  • Alternativ til DEHP-rør
  • Ny formulering leverer den samme fremragende ydeevne
  • Indeholder ingen BPA
  • Fremragende kemikalieresistens
  • Lot-til-lot-konsistens for reproducerbare resultater
  • Øger produktiviteten i peristaltiske pumper– overlever andre klare slanger 2 til 1
  • Glat, poleret inderboring
  • Ikke-oxiderende og ikke-forurenende
  • Glider let over beslag og griber sikkert
  • Spoler markeret med 1 fods intervaller for nem måling
Typiske anvendelser:
  • Generelt laboratorium
  • Analytiske instrumenter
  • Peristaltiske og vakuumpumper
  • Ideel til kondensatorer, inkubatorer, ekssikkatorer, gasledninger og afløbsledninger
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 1/2 tomme.
Diameter (metrisk) Indvendig 12,8 mm
Materiale Tygon
Diameter (engelsk) Ydre 1 1/8 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 28.6 mm
Samlet længde (engelsk) 10 ft.
Samlet længde (metrisk) 300 cm
Tykkelse (engelsk) 0,3125 tommer.
Tykkelse (metrisk) 7.9 mm
Til brug med Til 12,5 mm rør
Til brug med (applikation) Generelt laboratorium, mad og drikke og biofarm.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Farve Klarhed
Maksimalt tryk 45 psi
Vakuum niveau 29,9 tommer Hg
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 121 °C
Produkttype Slanger