Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-3603 Rør
Artikelnummer. 15690211
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
4 mm
8 mm
11,1 mm
22,3 mm
31,8 mm
Pakningsstørrelse:
15m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
15690211 4 mm 15m
15108106 8 mm 15m
10140121 22,3 mm 15m
15610221 11,1 mm 15m
15517995 31,8 mm 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15690211 Leverandør Saint Gobain Life Sciences Leverandørnr. ACF00004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.00 DKK
    172.85 DKK / 15m
    Spare 69.15 DKK
    28% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Tygon™ E-3603 Slange til laboratorie- og vakuumapplikationer.
Tygon™ E-3603 slange fra Saint-Gobain er krystalklar og fleksibel og håndterer stort set alle organiske kemikalier, der findes i det moderne laboratorium. Det er ikke-oxiderende og ikke-forurenende, hvilket gør det til et ideelt valg til en række forskellige anvendelser. Tygon™ E-3603 har høje tolerancer og lot-til-lot-konsistens, hvilket vil give reproducerbare resultater i dit laboratorium. Det er ikke-giftigt og ikke-forurenende og mindre permeabelt end gummislanger. Den glasagtige, glatte indre boring hjælper med at forhindre ophobning for at lette rengøringen.
  • Lot-til-lot-konsistens for reproducerbare resultater
  • Ikke-giftig og ikke-forurenende
  • Glat, poleret indervæg
  • Glider let over fittings og griber sikkert for enkle laboratorieopsætninger
  • Indeholder ingen BPA eller phthalater
  • Standardstørrelser tilgængelige til at holde fuldt vakuum ved stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA, NSF 51, EU fødevarer, Japan mad, California Prop 65, USP klasse VI
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,094 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 2.4 mm
Materiale Polypropylen, PVC
Diameter (engelsk) Ydre 0,157 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 4 mm
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Samlet længde (metrisk) 15 m
Tykkelse (engelsk) 0,0312 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.79 mm
Til brug med Udlevering af mad og drikke
Til brug med (applikation) Generelt laboratorium, fødevarer og drikkevarer, biofarmaceutiske, analytiske instrumenter
Min. Driftstemperatur (engelsk) -51 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Emballagemængde 1 stk.
Modstandsegenskaber 173 lb-f/in
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Hårdhed 56 (Shore A)
Fleksibilitet 12 mm bøjningsradius
Maksimalt tryk 25 psi
Vakuum niveau 29,9 psi
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 165 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttype Slanger