Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-3603 Rør
Artikelnummer. 15108106
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
4 mm
8 mm
11,1 mm
22,3 mm
31,8 mm
Pakningsstørrelse:
15m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Unit Size
15108106 8 mm 15m
15690211 4 mm 15m
10140121 22,3 mm 15m
15610221 11,1 mm 15m
15517995 31,8 mm 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 15108106 Supplier Saint Gobain Life Sciences Supplier No. ACF00012S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    855.00 DKK
    607.63 DKK / 15m
    Spare 247.37 DKK
    28% Slukket
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Tygon™ E-3603 Slange til laboratorie- og vakuumapplikationer.
Tygon™ E-3603 slange fra Saint-Gobain er krystalklar og fleksibel og håndterer stort set alle organiske kemikalier, der findes i det moderne laboratorium. Det er ikke-oxiderende og ikke-forurenende, hvilket gør det til et ideelt valg til en række forskellige anvendelser. Tygon™ E-3603 har høje tolerancer og lot-til-lot-konsistens, hvilket vil give reproducerbare resultater i dit laboratorium. Det er ikke-giftigt og ikke-forurenende og mindre permeabelt end gummislanger. Den glasagtige, glatte indre boring hjælper med at forhindre ophobning for at lette rengøringen.
  • Lot-til-lot-konsistens for reproducerbare resultater
  • Ikke-giftig og ikke-forurenende
  • Glat, poleret indervæg
  • Glider let over fittings og griber sikkert for enkle laboratorieopsætninger
  • Indeholder ingen BPA eller phthalater
  • Standardstørrelser tilgængelige til at holde fuldt vakuum ved stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance FDA, NSF 51, EU fødevarer, Japan mad, California Prop 65, USP klasse VI
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,031 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.8 mm
Materiale Polypropylen, PVC
Diameter (engelsk) Ydre 0,315 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Samlet længde (metrisk) 15 m
Tykkelse (engelsk) 0,0625 tommer.
Tykkelse (metrisk) 1.5875 mm
Til brug med Udlevering af mad og drikke
Til brug med (applikation) Til kondensatorer, inkubatorer, ekssikkatorer, gasledninger og afløbsledninger
Min. Driftstemperatur (engelsk) -51 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Emballagemængde 1 stk.
Modstandsegenskaber 173 lb-f/in
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Hårdhed 56 (Shore A)
Fleksibilitet 16 mm bøjningsradius
Maksimalt tryk 25 psi
Vakuum niveau 29,9 tommer. Hg (ved 73 °F)
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 165 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttype Slanger