Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-3603 Rør
Artikelnummer. 10140121
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
4 mm
8 mm
11,1 mm
22,3 mm
31,8 mm
Pakningsstørrelse:
15m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
10140121 22,3 mm 15m
15108106 8 mm 15m
15690211 4 mm 15m
15610221 11,1 mm 15m
15517995 31,8 mm 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10140121 Leverandør Saint Gobain Life Sciences Leverandørnr. ACF00030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5964.00 DKK
    4320.92 DKK / 15m
    Spare 1643.08 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tygon™ E-3603 Slange til laboratorie- og vakuumapplikationer.
Tygon™ E-3603 slange fra Saint-Gobain er krystalklar og fleksibel og håndterer stort set alle organiske kemikalier, der findes i det moderne laboratorium. Det er ikke-oxiderende og ikke-forurenende, hvilket gør det til et ideelt valg til en række forskellige anvendelser. Tygon™ E-3603 har høje tolerancer og lot-til-lot-konsistens, hvilket vil give reproducerbare resultater i dit laboratorium. Det er ikke-giftigt og ikke-forurenende og mindre permeabelt end gummislanger. Den glasagtige, glatte indre boring hjælper med at forhindre ophobning for at lette rengøringen.
  • Lot-til-lot-konsistens for reproducerbare resultater
  • Ikke-giftig og ikke-forurenende
  • Glat, poleret indervæg
  • Glider let over fittings og griber sikkert for enkle laboratorieopsætninger
  • Indeholder ingen BPA eller phthalater
  • Standardstørrelser tilgængelige til at holde fuldt vakuum ved stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) Indre 0,37 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 9.5 mm
Materiale Tygon S3 E-3603
Diameter (engelsk) Ydre 0,88 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 22,3 mm
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Samlet længde (metrisk) 15 m
Til brug med (applikation) Analytiske instrumenter, biofarmaceutisk, mad og drikkevarer, generelt laboratorium, vakuum
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Farve Klar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttype Slanger