Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ E-3603 Rør
Beskrivelse
Formuleret til modstand mod bøjetræthed og slid og er mindre permeabel end gummislanger. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon E-3603 Tubing håndterer stort set alle uorganiske kemikalier, der findes i laboratoriet.
Tygon™ E-3603 slange fra Saint-Gobain er krystalklar og fleksibel og håndterer stort set alle organiske kemikalier, der findes i det moderne laboratorium. Det er ikke-oxiderende og ikke-forurenende, hvilket gør det til et ideelt valg til en række forskellige anvendelser. Tygon™ E-3603 har høje tolerancer og lot-til-lot-konsistens, hvilket vil give reproducerbare resultater i dit laboratorium. Det er ikke-giftigt og ikke-forurenende og mindre permeabelt end gummislanger. Den glasagtige, glatte indre boring hjælper med at forhindre ophobning for at lette rengøringen.
Tygon™ E-3603-slanger er specielt formuleret til modstand mod flex-træthed og slid. Som en slange til instrumenteringsforbindelse, udluftning, dræn og andre generelle laboratorieapplikationer, Tygon™ E-3603 slanger giver overlegen levetid, hvilket minimerer arbejdskraft og udgifter forbundet med udskiftning.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA, NSF, 3-A, USP klasse VI, Japansk fødevarehygiejnelov #370/1959, 1935/2004/EF, 10/2011/EU |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,39 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 10 mm |
| Materiale | Tygon E-3603 |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,55 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 14 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 49.2 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 15 m |
| Tykkelse (engelsk) | 0,09 tommer. |
| Vis mere |