Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ E-3603 Rør
Artikelnummer. 12365889
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6,4 mm
8 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
4 mm
5 mm
6 mm
7,1 mm
8 mm
9 mm
12 mm
12,7 mm
14 mm
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,5 mm
1,6 mm
2 mm
2,4 mm
3,2 mm
Samlet længde (metrisk):
15 m
15,2 m
Pakningsstørrelse:
15m
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Tykkelse (metrisk) Samlet længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12365889 6,4 mm 12,7 mm 3,2 mm 15 m 15m
15197064 10 mm 14 mm 2,4 mm 15 m 15m
15147064 4 mm 6 mm 1 mm 15 m 15m
10323642 4 mm 6 mm 1 mm 15,2 m 15m
15127064 2 mm 4 mm 1 mm 15 m 15m
10170161 4 mm 7,1 mm 1,6 mm 15 m 15m
10256294 5 mm 8 mm 1,5 mm 15,2 m 15m
15157064 5 mm 8 mm 1,5 mm 15 m 15m
15137064 3 mm 5 mm 1 mm 15 m 15m
15187064 8 mm 12 mm 2 mm 15 m 15m
10240053 6 mm 9 mm 1,5 mm 15 m 15m
15167064 6 mm 9 mm 2,4 mm 15 m 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 12365889 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. ACF00019S
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Formuleret til modstand mod bøjetræthed og slid og er mindre permeabel end gummislanger. Tygon™ E-3603 Tubing håndterer stort set alle uorganiske kemikalier, der findes i laboratoriet.
Formuleret til modstand mod bøjetræthed og slid og er mindre permeabel end gummislanger. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon E-3603 Tubing håndterer stort set alle uorganiske kemikalier, der findes i laboratoriet.
Tygon™ E-3603 slange fra Saint-Gobain er krystalklar og fleksibel og håndterer stort set alle organiske kemikalier, der findes i det moderne laboratorium. Det er ikke-oxiderende og ikke-forurenende, hvilket gør det til et ideelt valg til en række forskellige anvendelser. Tygon™ E-3603 har høje tolerancer og lot-til-lot-konsistens, hvilket vil give reproducerbare resultater i dit laboratorium. Det er ikke-giftigt og ikke-forurenende og mindre permeabelt end gummislanger. Den glasagtige, glatte indre boring hjælper med at forhindre ophobning for at lette rengøringen.
Tygon™ E-3603-slanger er specielt formuleret til modstand mod flex-træthed og slid. Som en slange til instrumenteringsforbindelse, udluftning, dræn og andre generelle laboratorieapplikationer, Tygon™ E-3603 slanger giver overlegen levetid, hvilket minimerer arbejdskraft og udgifter forbundet med udskiftning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA, NSF, 3-A, USP klasse VI, Japansk fødevarehygiejnelov #370/1959, 1935/2004/EF, 10/2011/EU
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,25 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 6,4 mm
Materiale Tygon E-3603
Diameter (engelsk) Ydre 0,5 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 12,7 mm
Samlet længde (engelsk) 49.2 ft.
Samlet længde (metrisk) 15 m
Tykkelse (engelsk) 1/8 tommer
Tykkelse (metrisk) 3,2 mm
Til brug med (applikation) Til laboratorie-, mad- og drikkevare- og vakuumapplikationer
Emballagemængde 1 stk.
Farve Klar
Fleksibilitet Fleksibel
Maksimalt tryk 2,5 bar (ved 23 °C)
Vakuum niveau 760 mm Hg (ved 23 °C)
Produkttype Fleksibel slange