Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ E-3603 Rør
Artikelnummer. 10323642
Diameter (metrisk) Indvendig:
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6,4 mm
8 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
4 mm
5 mm
6 mm
7.1 mm
8 mm
9 mm
12 mm
12,7 mm
14 mm
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1.5 mm
1.6 mm
2 mm
2.4 mm
3,2 mm
Samlet længde (metrisk):
15 m
15.2 m
Pakningsstørrelse:
15m
Artikelnummer. 10323642
Brand: Masterflex™ ACF1S1518C
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Formuleret til modstand mod bøjetræthed og slid og er mindre permeabel end gummislanger. Tygon™ E-3603 Tubing håndterer stort set alle uorganiske kemikalier, der findes i laboratoriet.
Formuleret til modstand mod bøjetræthed og slid og er mindre permeabel end gummislanger. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon E-3603 Tubing håndterer stort set alle uorganiske kemikalier, der findes i laboratoriet.
Tygon™ E-3603 slange fra Saint-Gobain er krystalklar og fleksibel og håndterer stort set alle organiske kemikalier, der findes i det moderne laboratorium. Det er ikke-oxiderende og ikke-forurenende, hvilket gør det til et ideelt valg til en række forskellige anvendelser. Tygon™ E-3603 har høje tolerancer og lot-til-lot-konsistens, hvilket vil give reproducerbare resultater i dit laboratorium. Det er ikke-giftigt og ikke-forurenende og mindre permeabelt end gummislanger. Den glasagtige, glatte indre boring hjælper med at forhindre ophobning for at lette rengøringen.
Tygon™ E-3603-slanger er specielt formuleret til modstand mod flex-træthed og slid. Som en slange til instrumenteringsforbindelse, udluftning, dræn og andre generelle laboratorieapplikationer, Tygon™ E-3603 slanger giver overlegen levetid, hvilket minimerer arbejdskraft og udgifter forbundet med udskiftning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA, NSF, 3-A, USP klasse VI, Japansk fødevarehygiejnelov #370/1959, 1935/2004/EF, 10/2011/EU
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,16 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 4 mm
Materiale Tygon E-3603
Diameter (engelsk) Ydre 0,24 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 6 mm
Samlet længde (engelsk) 49.9 ft.
Samlet længde (metrisk) 15.2 m
Tykkelse (engelsk) 0,04 tommer.
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Til brug med (applikation) Til laboratorie-, mad- og drikkevare- og vakuumapplikationer
Emballagemængde 1 stk.
Farve Klar
Fleksibilitet Fleksibel
Maksimalt tryk 2,5 bar (ved 23 °C)
Vakuum niveau 533 mm Hg (ved 23 °C)
Produkttype Fleksibel slange