Få mere at vide
Masterflex™ Tygon E-3603 Transparent slange
Artikelnummer. 15416633 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
16,1 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
15416633 16,1 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15416633 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0640794
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3760.00 DKK
    3700.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 59.04 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 16-03-2027
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA certificeret
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 16,1 mm
Materiale Tygon
Diameter (metrisk) Udvendig 20.8 mm
Samlet længde (metrisk) 15 m
Tykkelse (metrisk) 2.4 mm
Til brug med (applikation) Generelt laboratorium, fødevarer og drikkevarer, biofarmaceutiske, analytiske instrumenter
Emballagemængde Pakke m. 1 stk.
Farve Klarhed
Fleksibilitet Fleksibel
Maksimalt tryk 13 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C