Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ E-3603 Ikke-DEHP-rør
Artikelnummer. 14861161
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,5875 mm
Pakningsstørrelse:
15m
Artikelnummer. 14861161
Brand: Masterflex™ 0640771
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-3603 Non-DEHP Tubing er langtidsholdbar, kemisk resistent, ikke-oxiderende og phthalat-fri.
  • Formulering: Tygon™ E-3603
  • Anvendelser: Generelt laboratorium, fødevarer og drikkevarer, biofarmaceutiske, analytiske instrumenter.
  • Karakteristika: Ikke-DEHP, fri for phthalat. Lang levetid, kemisk lyresistens, ikke-oxiderende; kan bøjes til skarpe radiuskurver og arbejder nemt med beslag. Gennemsigtig.
  • Certificeringer: FDA-kompatibel; møder USP Klasse VI og NSF 51 krav.
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA-kompatibel; møder USP Klasse VI og NSF 51 krav
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 1,5875 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 3.175 mm
Til brug med (applikation) Generelt laboratorium, fødevarer og drikkevarer, biofarmaceutiske, analytiske instrumenter.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -45 °C
Emballagemængde 15.2 m/Pk.
Steriliseringsmetode Autoklav eller ethylenoxid
Maksimalt tryk 36 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C