Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences™ Tygon™ E-3603 Laboratorieslang
Artikelnummer. 17963561
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
6,4 mm
8 mm
22,3 mm
34,9 mm
Maksimalt tryk:
15 psi
36 psi ved 23 °C
44 psi
51 psi
Samlet længde (metrisk):
10 m
15 m
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Maksimalt tryk Samlet længde (metrisk)
17963561 8 mm 36 psi ved 23 °C 15 m
17913551 6,4 mm 15 psi 15 m
17933821 22,3 mm 51 psi 10 m
17913461 34,9 mm 44 psi 15 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17963561 Leverandør Saint Gobain Life Sciences™ Leverandørnr. ACF1S1503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.00 DKK
    683.31 DKK / 15m
    Spare 381.69 DKK
    35% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-03-2027
E-3603 Slange til laboratorie- og vakuumapplikationer.
  • Krystalklar og fleksibel, håndterer stort set alle organiske kemikalier, der findes i det moderne laboratorium
  • Ikke-oxiderende og ikke-forurenende, hvilket gør det til et ideelt valg til en række forskellige anvendelser
  • Høje tolerancer og lot-to-lot-konsistens, hvilket vil give reproducerbare resultater i dit laboratorium
  • Mindre permeabel end gummislanger
  • Glasagtig glat indre boring hjælper med at forhindre ophobning for at lette rengøringen
  • Specielt formuleret til modstand mod flex-træthed og slid
  • Slange til instrumenteringstilslutning, udluftning, afløb og andre generelle laboratorieapplikationer
  • Tilbyder lang levetid, hvilket minimerer arbejdskraft og udgifter forbundet med udskiftning
  • Lot-til-lot-konsistens for reproducerbare resultater
  • Glat, poleret indervæg
  • Glider let over fittings og griber sikkert for enkle laboratorieopsætninger
  • Indeholder ingen BPA eller phthalater
  • Standardstørrelser tilgængelige til at holde fuldt vakuum ved stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,197 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 5 mm
Materiale Termoplastisk
Diameter (engelsk) Ydre 0,315 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Samlet længde (engelsk) 49,2 tommer.
Samlet længde (metrisk) 15 m
Til brug med Laboratorie- og vakuumapplikationer
Modstandsegenskaber 173 lbf/in.
Farve Klar
Hårdhed 56 (Shore A)
Fleksibilitet Fleksibel
Maksimalt tryk 36 psi ved 23 °C
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 165 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttype Slanger