Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences™ Tygon™ E-3603 Laboratorieslang
Artikelnummer. 17913551
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
6,4 mm
8 mm
22,3 mm
34,9 mm
Maksimalt tryk:
15 psi
36 psi ved 23 °C
44 psi
51 psi
Samlet længde (metrisk):
10 m
15 m
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Maksimalt tryk Samlet længde (metrisk)
17913551 6,4 mm 15 psi 15 m
17963561 8 mm 36 psi ved 23 °C 15 m
17933821 22,3 mm 51 psi 10 m
17913461 34,9 mm 44 psi 15 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17913551 Leverandør Saint Gobain Life Sciences™ Leverandørnr. ACF00011S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
E-3603 Slange til laboratorie- og vakuumapplikationer.
  • Krystalklar og fleksibel, håndterer stort set alle organiske kemikalier, der findes i det moderne laboratorium
  • Ikke-oxiderende og ikke-forurenende, hvilket gør det til et ideelt valg til en række forskellige anvendelser
  • Høje tolerancer og lot-to-lot-konsistens, hvilket vil give reproducerbare resultater i dit laboratorium
  • Mindre permeabel end gummislanger
  • Glasagtig glat indre boring hjælper med at forhindre ophobning for at lette rengøringen
  • Specielt formuleret til modstand mod flex-træthed og slid
  • Slange til instrumenteringstilslutning, udluftning, afløb og andre generelle laboratorieapplikationer
  • Tilbyder lang levetid, hvilket minimerer arbejdskraft og udgifter forbundet med udskiftning
  • Lot-til-lot-konsistens for reproducerbare resultater
  • Glat, poleret indervæg
  • Glider let over fittings og griber sikkert for enkle laboratorieopsætninger
  • Indeholder ingen BPA eller phthalater
  • Standardstørrelser tilgængelige til at holde fuldt vakuum ved stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,189 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 4.8 mm
Materiale Termoplastisk
Diameter (engelsk) Ydre 0,252 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 6,4 mm
Samlet længde (engelsk) 49,2 tommer.
Samlet længde (metrisk) 15 m
Tykkelse (engelsk) 0,031 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.8 mm
Til brug med Laboratorie- og vakuumapplikationer
Modstandsegenskaber 173 lbf/in.
Farve Klar
Hårdhed 56 (Shore A)
Fleksibilitet 25 mm bøjningsradius
Maksimalt tryk 15 psi
Vakuum niveau 9'' Hg (ved 73 °F)
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 165 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttype Slanger