Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ E-3603 Labslange
Beskrivelse
- Biobaseret formulering giver fremragende ydeevne
- Lot-til-lot-konsistens for reproducerbare resultater
- Ikke-giftig og ikke-forurenende
- Glat, poleret indervæg
- Glider let over fittings og griber sikkert for enkle laboratorieopsætninger
- Indeholder ingen BPA eller phthalater
- Standardstørrelser tilgængelige til at holde fuldt vakuum ved stuetemperatur
- Generelt laboratorium
- Mad og drikke
- Biofarmaceutisk
- Analytiske instrumenter
- Peristaltiske og vakuumpumper
- Ideel til kondensatorer, inkubatorer, ekssikkatorer, gasledninger og drænledning
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA-kompatibel, USP klasse VI, NSF 51 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,13 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3,2 mm |
| Materiale | Tygon E-3603 |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,19 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4,8 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 49.2 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 15 m |
| Tykkelse (engelsk) | 1/32 tommer. |
| Vis mere |