Få mere at vide
Beschreibung
- Biobaseret formulering giver fremragende ydeevne
- Lot-til-lot-konsistens for reproducerbare resultater
- Ikke-giftig og ikke-forurenende
- Glat, poleret indervæg
- Glider let over fittings og griber sikkert for enkle laboratorieopsætninger
- Indeholder ingen BPA eller phthalater
- Standardstørrelser tilgængelige til at holde fuldt vakuum ved stuetemperatur
- Generelt laboratorium
- Mad og drikke
- Biofarmaceutisk
- Analytiske instrumenter
- Peristaltiske og vakuumpumper
- Ideel til kondensatorer, inkubatorer, ekssikkatorer, gasledninger og drænledning
Spezifikation
Spezifikation
| Certificeringer/compliance | FDA-kompatibel, USP klasse VI, NSF 51 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,25 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6,4 mm |
| Materiale | Tygon E-3603 |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,37 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 9,5 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 49.2 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 15 m |
| Tykkelse (engelsk) | 0,06 tommer. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?