Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences™ Tygon™ A-60-G
Artikelnummer. 17933501
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
14,3 mm
15,9 mm
17,5 mm
20,6 mm
20,7 mm
25,4 mm
31,8 mm
Maksimalt tryk:
28 psi
6 psi
7 psi
8 psi
Tykkelse (metrisk):
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
6,4 mm
Vakuum niveau:
10'' Hg (ved 73 °F)
13,9 tommer Hg (ved 73 °F)
15'' Hg (ved 73 °F)
20 tommer Hg (ved 73 °F)
29,9 tommer. Hg (ved 73 °F)
5 tommer Hg (ved 73 °F)
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Maksimalt tryk Tykkelse (metrisk) Vakuum niveau
17933501 14,3 mm 6 psi 1,6 mm 5 tommer Hg (ved 73 °F)
17923561 15,9 mm 6 psi 1,6 mm 15'' Hg (ved 73 °F)
17933561 17,5 mm 8 psi 2,4 mm 20 tommer Hg (ved 73 °F)
17913471 20,6 mm 28 psi 6,4 mm 29,9 tommer. Hg (ved 73 °F)
17993581 20,7 mm 7 psi 2,4 mm 10'' Hg (ved 73 °F)
17973471 25,4 mm 7 psi 3,2 mm 13,9 tommer Hg (ved 73 °F)
17933471 31,8 mm 6 psi 3,2 mm 5 tommer Hg (ved 73 °F)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17933501 Leverandør Saint Gobain Life Sciences™ Leverandørnr. AFL00032S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1722.00 DKK
    1141.68 DKK / 15m
    Spare 580.32 DKK
    33% Slukket
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
A-60-G Chemical Dispensing Tubing er konstrueret til at overgå neopren, EPDM og andre almene slanger, der bruges i peristaltiske pumper.
  • Højtydende slanger er modstandsdygtige over for syrer og baser
  • Kan modstå ekstreme temperaturer fra -75 °F til +275 F °uden at revne eller forringes
  • Varmforseglelig og kan samles uden beslag for nem installation
  • I modsætning til typiske gummivakuumslanger modstår de revner og ældning efter mange års eksponering
  • Fås i standard vakuumstørrelser, der vil modstå et fuldt vakuum (29,9 mm Hg) ved 73 °F
  • Meget modstandsdygtig over for vejr og slid
  • Enestående bøjningstræthedsmodstand
  • Lav gaspermeabilitet i forhold til gummislanger
  • Ozon (300 ppm) og UV-lysbestandig
  • Ansøgninger omfatter: dispensering af sæbe og desinfektionsmidler, kemisk overførsel til rengøring, dispensering af kaustiske kemikalier, plettering og ætsningskemikalier, glas- og vinduesvaskesystemer, vakuumpumper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Diameter (engelsk) Indre 0,437 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 11.1 mm
Materiale Termoplastisk
Diameter (engelsk) Ydre 0,563 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 14,3 mm
Samlet længde (engelsk) 49,2 tommer.
Samlet længde (metrisk) 15 m
Tykkelse (engelsk) 0,063 tommer.
Tykkelse (metrisk) 1,6 mm
Til brug med Kemisk dispenseringsslange
Modstandsegenskaber 120 lbf/in.
Farve Sort
Hårdhed 61 (Shore A)
Fleksibilitet 2,25 tommer bøjningsradius
Maksimalt tryk 6 psi
Vakuum niveau 5 tommer Hg (ved 73 °F)
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 275 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype Slanger