Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences™ Tygon™ A-60-G
Beskrivelse
- Højtydende slanger er modstandsdygtige over for syrer og baser
- Kan modstå ekstreme temperaturer fra -75 °F til +275 °F uden at revne eller forringes, selv efter års eksponering
- Varmforseglelig og kan samles uden beslag for nem installation
- Fås i standard vakuumstørrelser, der vil modstå et fuldt vakuum (29,9 mm Hg) ved 73 °F
- Ideel modstand mod vejr og slid
- Høj bøjningstræthedsmodstand
- Lav gaspermeabilitet i forhold til gummislanger
- Ozon (300 ppm) og UV-lysbestandig
- Ansøgninger omfatter: dispensering af sæbe og desinfektionsmidler, kemisk overførsel til rengøring, dispensering af kaustiske kemikalier, plettering og ætsningskemikalier, glas- og vinduesvaskesystemer, vakuumpumper
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,189 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4.8 mm |
| Materiale | Termoplastisk |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,378 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 9,6 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 49,2 tommer. |
| Samlet længde (metrisk) | 15 m |
| Til brug med | Højtydende kemikaliedispensering |
| Farve | Sort |
| Vis mere |