Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 3350 Sanitær Silikoneslange
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
21 mm
24 mm
27 mm
Pakningsstørrelse:
15m
Hver
Beskrivelse
- Ultraglat indre boring reducerer risikoen for partikelindfangning
- Minimal ekstraherbare materialer hjælper med at opretholde væskeintegriteten
- Dokumenteret biokompatibilitet til følsomme applikationer
- Fremragende væskestrømningsegenskaber
- Fuldt testet til ISO 10993 standarder for at lette valideringsprocessen
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | NSF-51, 3-A, FDA |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,16 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4 mm |
| Materiale | Silikone |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,31 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 49.2 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 15 m |
| Tykkelse (engelsk) | 0,08 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 2 mm |
| Vis mere |