Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 3350 Sanitær Silikoneslange
Beskrivelse
- Ultraglat indre boring reducerer risikoen for partikelindfangning
- Minimal ekstraherbare materialer hjælper med at opretholde væskeintegriteten
- Dokumenteret biokompatibilitet til følsomme applikationer
- Fremragende væskestrømningsegenskaber
- Fuldt testet til ISO 10993 standarder for at lette valideringsprocessen
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | NSF-51, 3-A, FDA |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,12 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3 mm |
| Materiale | Silikone |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,24 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 49.2 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 15 m |
| Tykkelse (engelsk) | 0,06 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 1.5 mm |
| Vis mere |