Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 3350 Sanitær Silikoneslange
Artikelnummer. 12346909
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
21 mm
24 mm
27 mm
Pakningsstørrelse:
15m
Hver
Artikelnummer. 12346909
Brand: Saint Gobain Life Sciences T330M153
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at reducere risikoen for partikelindfangning og mikroskopisk ophobning under væskeoverførsel. Tygon™ 3350 Sanitary Silicone Tubing har en ultraglat indre overflade og reduceret overfladeareal for forbedrede flowegenskaber.
  • Ultraglat indre boring reducerer risikoen for partikelindfangning
  • Minimal ekstraherbare materialer hjælper med at opretholde væskeintegriteten
  • Dokumenteret biokompatibilitet til følsomme applikationer
  • Fremragende væskestrømningsegenskaber
  • Fuldt testet til ISO 10993 standarder for at lette valideringsprocessen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance NSF-51, 3-A, FDA
Diameter (engelsk) Indre 0,31 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 8 mm
Materiale Silikone
Diameter (engelsk) Ydre 0,43 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 11 mm
Samlet længde (engelsk) 49.2 ft.
Samlet længde (metrisk) 15 m
Tykkelse (engelsk) 0,06 tommer.
Tykkelse (metrisk) 1.5 mm
Til brug med (applikation) Udlevering af mad og drikke
Min. Driftstemperatur (engelsk) -112 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
Farve Klar
Hårdhed 50 (Shore A)
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 399,2 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 204 °C
Produkttype Slanger