Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 3350 Sanitær Silikoneslange
Artikelnummer. 12336899
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
21 mm
24 mm
27 mm
Pakningsstørrelse:
15m
Hver
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
12336899 2 mm 4 mm Hver
12356899 3 mm 6 mm Hver
12376899 4 mm 7 mm Hver
12396899 5 mm 8 mm Hver
12306909 6 mm 9 mm Hver
12346909 8 mm 11 mm Hver
12386899 4 mm 8 mm Hver
12316909 6 mm 10 mm Hver
12356909 8 mm 12 mm Hver
12376909 10 mm 14 mm Hver
12326909 6 mm 12 mm Hver
12396909 15 mm 21 mm Hver
12306919 18 mm 24 mm Hver
12346899 3 mm 5 mm Hver
12326899 1 mm 3 mm Hver
12336909 7 mm 10 mm 15m
12316919 20 mm 27 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 12336899 Leverandør Saint Gobain Life Sciences Leverandørnr. T330B103
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at reducere risikoen for partikelindfangning og mikroskopisk ophobning under væskeoverførsel. Tygon™ 3350 Sanitary Silicone Tubing har en ultraglat indre overflade og reduceret overfladeareal for forbedrede flowegenskaber.
  • Ultraglat indre boring reducerer risikoen for partikelindfangning
  • Minimal ekstraherbare materialer hjælper med at opretholde væskeintegriteten
  • Dokumenteret biokompatibilitet til følsomme applikationer
  • Fremragende væskestrømningsegenskaber
  • Fuldt testet til ISO 10993 standarder for at lette valideringsprocessen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 10993
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,08 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 2 mm
Materiale Gummi
Diameter (engelsk) Ydre 0,16 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 4 mm
Samlet længde (engelsk) 49.2 ft.
Samlet længde (metrisk) 15 m
Tykkelse (engelsk) 0,04 tommer.
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Min. Driftstemperatur (engelsk) -112 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
Farve Gennemskinnelig
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 399,2 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 204 °C
Produkttype Slanger