Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 3350 Sanitær Silikoneslange
Artikelnummer. 12316919
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
21 mm
24 mm
27 mm
Pakningsstørrelse:
15m
Hver
Artikelnummer. 12316919
Brand: Saint Gobain Life Sciences T330T353
Designet til at reducere risikoen for partikelindfangning og mikroskopisk ophobning under væskeoverførsel. Tygon™ 3350 Sanitary Silicone Tubing har en ultraglat indre overflade og reduceret overfladeareal for forbedrede flowegenskaber.
  • Ultra-smooth inner bore reduces potential for particle entrapment
  • Minimal extractables help maintain fluid integrity
  • Documented biocompatibility for sensitive applications
  • Excellent fluid flow characteristics
  • Fully tested to ISO 10993 standards to facilitate validation process
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 10993
Autoklaverbar Autoclavable
Diameter (engelsk) Indre 0.79 in.
Diameter (metrisk) Indvendig 20 mm
Materiale Silicone
Diameter (engelsk) Ydre 1.06 in.
Diameter (metrisk) Udvendig 27 mm
Samlet længde (engelsk) 49.2 ft.
Samlet længde (metrisk) 15 m
Tykkelse (engelsk) 0.14 in.
Tykkelse (metrisk) 3.5 mm
Min. Driftstemperatur (engelsk) -112°F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80°C
Farve Translucent
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 399.2°F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 204°C
Produkttype Tubing