Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 3350 Sanitær Silikoneslange
Artikelnummer. 12306919
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
21 mm
24 mm
27 mm
Pakningsstørrelse:
15m
Hver
Artikelnummer. 12306919
Brand: Saint Gobain Life Sciences T330S303
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at reducere risikoen for partikelindfangning og mikroskopisk ophobning under væskeoverførsel. Tygon™ 3350 Sanitary Silicone Tubing har en ultraglat indre overflade og reduceret overfladeareal for forbedrede flowegenskaber.
  • Ultraglat indre boring reducerer risikoen for partikelindfangning
  • Minimal ekstraherbare materialer hjælper med at opretholde væskeintegriteten
  • Dokumenteret biokompatibilitet til følsomme applikationer
  • Fremragende væskestrømningsegenskaber
  • Fuldt testet til ISO 10993 standarder for at lette valideringsprocessen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance NSF-51, 3-A, FDA
Diameter (engelsk) Indre 0,71 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 18 mm
Materiale Silikone
Diameter (engelsk) Ydre 0.94 in.
Diameter (metrisk) Udvendig 24 mm
Samlet længde (engelsk) 49.2 ft.
Samlet længde (metrisk) 15 m
Tykkelse (engelsk) 0,12 tommer
Tykkelse (metrisk) 3 mm
Til brug med (applikation) Udlevering af mad og drikke
Min. Driftstemperatur (engelsk) -112 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
Farve Klar
Hårdhed 50 (Shore A)
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 399,2 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 204 °C
Produkttype Slanger