Få mere at vide
Masterflex™ Tygon 2375 Rør
Artikelnummer. p-8005138
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,6 mm
2,4 mm
9,5 mm
25,4 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3,2 mm
4 mm
16 mm
35 mm
Tykkelse (metrisk):
0,8 mm
3,2 mm
4,8 mm
Maksimalt tryk:
15 psi
22 psi
24 psi
33 psi
Pakningsstørrelse:
15m
Artikelnummer. 11934438
Brand: Masterflex™ 9563010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tygon 2375 Tubing er en kemisk resistent slange til fødevarer og drikkevarer. Tygon 2375 Tubing er praktisk talt upåvirket af syrer, baser, ketoner, salte og alkoholer.
  • Fremragende kemikalieresistens
  • Ændrer ikke madmediets smag
  • Stor fleksibilitet og bøjningsradius
  • Ikke-DEHP for høj renhed
  • Blødgører-fri for lavt ekstraherbar
  • Sikker bortskaffelse– Frigiver ingen skadelig og ætsende hydrochloridgas
  • Glattere indvendig overflade– Giver bedre flow og hæmmer partikelopbygning
  • Lav sorption– Minimerer krydskontaminering
  • Klar slange for lettere og bedre observation
Tekniske data
Certificeringer/compliance NSF 51 Standard og rør er fremstillet iht GMP
Diameter (metrisk) Indvendig 1,6 mm
Materiale Tygon
Diameter (metrisk) Udvendig 3,2 mm
Samlet længde (metrisk) 15.24 m
Tykkelse (metrisk) 0,8 mm
Til brug med (applikation) Til brug med meget aggressive kemikalier - syrer, baser, ketoner, salte og alkoholer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -78 °C
Emballagemængde Pakke m. 1 stk.
Farve Klarhed
Maksimalt tryk 33 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 54 °C