Få mere at vide
Masterflex™ Tygon 2375 Rør
Artikelnummer. 11954438
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,6 mm
2,4 mm
9,5 mm
25,4 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3,2 mm
4 mm
16 mm
35 mm
Tykkelse (metrisk):
0,8 mm
3,2 mm
4,8 mm
Maksimalt tryk:
15 psi
22 psi
24 psi
33 psi
Pakningsstørrelse:
15m
Artikelnummer. 11954438
Brand: Masterflex™ AJK00004
Tygon 2375 Tubing er en kemisk resistent slange til fødevarer og drikkevarer. Tygon 2375 Tubing er praktisk talt upåvirket af syrer, baser, ketoner, salte og alkoholer.
  • Outstanding chemical resistance
  • Does not alter the food media taste
  • Great flexibility and bend radius
  • Non-DEHP for high purity
  • Plasticizer-free for low extractable
  • Safer disposal – Releases no harmful and corrosive hydrochloride gas
  • Smoother inner surface – Provides better flow and inhibits particulate buildup
  • Low sorption – Minimizes cross-contamination
  • Clear tubing for easier and better observation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance NSF 51 Standard and tubing is manufactured according to GMP
Diameter (metrisk) Indvendig 2,4 mm
Materiale Tygon
Diameter (metrisk) Udvendig 4 mm
Samlet længde (metrisk) 15.24 m
Tykkelse (metrisk) 0,8 mm
Til brug med (applikation) For use with highly aggressive chemicals– acids, bases, ketones, salts, and alcohols
Min. Driftstemperatur (metrisk) -78°C
Emballagemængde 1 Pack
Farve Transparent
Maksimalt tryk 22 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 54°C