Få mere at vide
Masterflex™ Tygon 2375 Rør
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,6 mm
2,4 mm
9,5 mm
25,4 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3,2 mm
4 mm
16 mm
35 mm
Tykkelse (metrisk):
0,8 mm
3,2 mm
4,8 mm
Maksimalt tryk:
15 psi
22 psi
24 psi
33 psi
Conditionnement:
15m
Description
- Fremragende kemikalieresistens
- Ændrer ikke madmediets smag
- Stor fleksibilitet og bøjningsradius
- Ikke-DEHP for høj renhed
- Blødgører-fri for lavt ekstraherbar
- Sikker bortskaffelse– Frigiver ingen skadelig og ætsende hydrochloridgas
- Glattere indvendig overflade– Giver bedre flow og hæmmer partikelopbygning
- Lav sorption– Minimerer krydskontaminering
- Klar slange for lettere og bedre observation
Spécification
Spécification
| Certificeringer/compliance | NSF 51 Standard og rør er fremstillet iht GMP |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1,6 mm |
| Materiale | Tygon |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 3,2 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 15.24 m |
| Tykkelse (metrisk) | 0,8 mm |
| Til brug med (applikation) | Til brug med meget aggressive kemikalier - syrer, baser, ketoner, salte og alkoholer |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -78 °C |
| Emballagemængde | Pakke m. 1 stk. |
| Farve | Klarhed |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu