Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 2001 Slange
Artikelnummer. 11774758
Diameter (engelsk) Indre:
0,11 tommer.
Pakningsstørrelse:
10m
Artikelnummer. 11774758
Brand: Saint Gobain Life Sciences 07MHSL18L
Kun null tilbage
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA-certificeret
Farvekode Lilla/Hvid
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,11 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 2.79 mm
Materiale Tygon 2001
Diameter (engelsk) Ydre 0,18 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 4.49 mm
Samlet længde (engelsk) 32 ft.
Samlet længde (metrisk) 10 m
Tykkelse (engelsk) 0,03 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.84 mm
Til brug med For Masterflex peristaltiske pumper, Ismatec , Gilson , Watson-Marlow
Til brug med (applikation) Høj kemisk resistens gennemsigtighed
Min. Driftstemperatur (engelsk) -108 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -78 °C
Emballagemængde 1 stk.
Sterilitet Ikke steril
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 140 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 60 °C
Produkttype Slanger