Få mere at vide
Heidolph™ Tygon™ 2001 (Fødevarer) Slange
Shop alle Heidolph Instruments produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.8 mm
1.7 mm
3.1 mm
4.8 mm
6.3 mm
6.4 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
4.0 mm
4.9 mm
6.3 mm
8.0 mm
9.5 mm
9.8 mm
11.3 mm
Tykkelse (metrisk):
1.6 mm
2.5 mm
Pakningsstørrelse:
1m
Hver
Beskrivelse
- Ideel til benzin, petroleum, fyringsolie, skæreopløsninger og kølemidler med glykolbase.
- Modstandsdygtig over for ozon og UV.
- Ekstremt kemikaliebestandig.
- Egnet til brug af polære opløsningsmidler.
- Blødgører og oliefri.
- Overlegen flexlevetid i peristaltiske pumper.
- Gennemsigtig for at lette visuel inspektion.
- Enestående fleksibilitet.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.8 mm |
| Materiale | Tygon |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4.0 mm |
| Tykkelse (metrisk) | 1.6 mm |
| Sterilitet | Ikke steril |