Få mere at vide
Heidolph™ Tygon™ 2001 (Fødevarer) Slange
Artikelnummer. 10178031 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.8 mm
1.7 mm
3.1 mm
4.8 mm
6.3 mm
6.4 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
4.0 mm
4.9 mm
6.3 mm
8.0 mm
9.5 mm
9.8 mm
11.3 mm
Tykkelse (metrisk):
1.6 mm
2.5 mm
Pakningsstørrelse:
1m
Hver
Artikelnummer. 10178031
Brand: Heidolph™ 5258300000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Specielt velegnet til brug i fødevareindustrien. Heidolph™ Tygon™ 2001 Food Tubing fungerer godt med produkter med højt fedtindhold.
  • Ideel til benzin, petroleum, fyringsolie, skæreopløsninger og kølemidler med glykolbase.
  • Modstandsdygtig over for ozon og UV.
  • Ekstremt kemikaliebestandig.
  • Egnet til brug af polære opløsningsmidler.
  • Blødgører og oliefri.
  • Overlegen flexlevetid i peristaltiske pumper.
  • Gennemsigtig for at lette visuel inspektion.
  • Enestående fleksibilitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 0.8 mm
Materiale Tygon
Diameter (metrisk) Udvendig 4.0 mm
Tykkelse (metrisk) 1.6 mm