Få mere at vide
Heidolph™ Tygon™ 2001 (Fødevarer) Slange
Artikelnummer. 10107941 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.8 mm
1.7 mm
3.1 mm
4.8 mm
6.3 mm
6.4 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
4.0 mm
4.9 mm
6.3 mm
8.0 mm
9.5 mm
9.8 mm
11.3 mm
Tykkelse (metrisk):
1.6 mm
2.5 mm
Pakningsstørrelse:
1m
Hver
Artikelnummer. 10107941
Brand: Heidolph™ 5258900000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Specielt velegnet til brug i fødevareindustrien. Heidolph™ Tygon™ 2001 Food Tubing fungerer godt med produkter med højt fedtindhold.
  • Ideel til benzin, petroleum, fyringsolie, skæreopløsninger og kølemidler med glykolbase.
  • Modstandsdygtig over for ozon og UV.
  • Ekstremt kemikaliebestandig.
  • Egnet til brug af polære opløsningsmidler.
  • Blødgører og oliefri.
  • Overlegen flexlevetid i peristaltiske pumper.
  • Gennemsigtig for at lette visuel inspektion.
  • Enestående fleksibilitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Klasse VI, FDA (21 CFR 177.2600) og GLP
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 6.4 mm
Materiale Tygon E-mad
Diameter (metrisk) Udvendig 11.3 mm
Tykkelse (metrisk) 2.5 mm
Til brug med Pumpe
Til brug med (applikation) Ekstremt kemisk modstandsdygtig, egnet til brug med polære opløsningsmidler, blødgører og oliefri, overlegen flexlevetid i peristaltiske pumper, gennemsigtig for at lette visuel inspektion, enestående fleksibilitet.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -78 °C
Sterilitet Ikke steril
Steriliseringsmetode Autoklaver i 30 minutter (ved 1 bar, bestråling eller med ethylenoxid.)
Højde (metrisk) 8,8 m Vand
Begrænsninger Ikke egnet til pumpedrev Hei-Flow Value 06.
Farve Klarhed
Maksimalt tryk Kontinuerlig/kort tid 0,8/1,8 bar
Vakuum niveau God
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 71 °C
Produkttype Slanger til pumper