Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 2001 2 Stops Tubing
Diameter (engelsk) Indre:
0,08 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA-certificeret |
| Farvekode | Lilla/violet |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,08 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2.06 mm |
| Materiale | Tygon 2001 |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,15 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 3.76 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 164 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 50 m |
| Vis mere |