Få mere at vide
Masterflex™ Tygon 2-stoppet pumpeslange
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,89 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,89 mm |
| Materiale | Tygon E-LFL |
| Samlet længde (metrisk) | 38 cm |
| Til brug med (applikation) | næsten enhver pumpeapplikation |
| Flowhastighed | 0,011 til 24 ml/min. |