Få mere at vide
DuPont™ Tychem 2000 C ærme
Artikelnummer. 11322854 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Farve:
Gul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11322854 Gul Pakke med 50
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11322854 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D13984632
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1061.82 DKK
    742.82 DKK / Pakke med 50
    Spare 319.00 DKK
    30% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Tilbyder forbedret beskyttelse af kropsdele, der er mere udsat for farlige stoffer. DuPont™ Tychem™ C-ærmer kommer med syede og overtapede sømme med barrieretape for beskyttelse og styrke.
  • Antistatisk behandling
  • Brede elastikker ved manchetter og overarm
  • Udnytter styrken af Tyvek og en polymerbarrierebelægning for at give god permeationsbarrierebeskyttelse mod en lang række uorganiske kemikalier og biologiske farer (selv under tryk)
  • Anvendes til beskyttelse mod stænk eller under tryk i en række industrielle miljøer, herunder fremstilling af papirmasse og papir, fødevareforarbejdning, kemisk behandling og farmaceutisk fremstilling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Universel
Konstruktion Tyvek med polymer barrierebelægning
Produkttype Ærme
Materiale HDPE
Farve Gul
Sømtype Syet, overtapet
Manchet stil Elastik
Slutte Polymer barrierebelægning
Certificeringer/compliance EN 1149-5
Længde (metrisk) 45 cm