Få mere at vide
DuPont™ Tychem™ 6000F hættedragt med ansigtsforsegling
Artikelnummer. 16335035 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Lukketype:
Lynlås
Artikelnummer. Lukketype
16335035 Lynlås
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 16335035 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15490543
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1171.13 DKK
    854.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 317.00 DKK
    27% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Hættedragt med gummipakning på hætten.
  • Elastik i taljen for optimal pasform
  • Dobbelte manchetter med påsatte underhandsker
  • Dissipative sokker med støvleklap og rygindgang for forbedret beskyttelse af bæreren
  • Let og slidstærkt stof
  • Tilbyder fremragende modstandsdygtighed over for kemisk gennemtrængning over for en lang række kemikalier, og hjælper med at beskytte personalet mod talrige giftige industrielle organiske kemikalier, højt koncentrerede uorganiske kemikalier (selv under tryk), partikler, biofarer og visse kemiske kampmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5
Farve Grå
Størrelse X-Large
Lukketype Lynlås
Inkluderer Vedhæftede dissipative sokker og støvleklapper
Produkttype Overall
Sømtype Syet og tapet