Få mere at vide
DuPont™ Tychem™ 6000F kjole
Artikelnummer. 16618525 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
2X-stor
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
16618525 2X-stor
16608525 Medium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 16618525 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15546625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7276.59 DKK
    4712.13 DKK / Pakke med 25
    Spare 2564.46 DKK
    35% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Skinnebenslængde kjole med omslagslukning bagpå, hægte og løkke i halsen og bindebånd i taljen. Dobbelte manchetter for øget beskyttelse og tættere forbindelse med handsker.
  • Elastiske håndled
  • Strikket manchet (indvendig) for bedre komfort
  • Mandarinkrave for forbedret lukning af nakke- og halsområdet
  • Tilbyder fremragende kemisk gennemtrængningsbeskyttelse til en lang række kemikalier, der hjælper med at beskytte personalet mod talrige giftige industrielle organiske kemikalier, højt koncentrerede uorganiske kemikalier (selv under tryk), partikler, biologiske farer og visse kemiske krigsførelsesmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Størrelse 2X-stor
Farve Hvid
Manchet stil Elastisk
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.