Få mere at vide
DuPont™ Tychem™ 6000 bånd
Artikelnummer. 31903155 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
50 mm
Artikelnummer. Bredde (metrisk)
31903155 50 mm
1 options
Artikelnummer. 31903155 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15583543
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5287.55 DKK
    4036.54 DKK / Pakke med 12
    Spare 1251.01 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Designet til brug sammen med kategori III Tychem™, Tyvek™ eller ProShield™ kemisk beskyttende beklædning, giver dette gule kemiske barrierebånd ekstra forsegling til handsker, lynlåsklapper, støvler, hætte og andre grænseflader for at hjælpe med at reducere eksponeringsrisici.
  • Har stærk vedhæftning, let at rive i hånden og lav krøllning.
  • Velegnet til brug i en række forskellige anvendelser, herunder beredskab, oprydning efter kemikalieudslip, petrokemiske industriopgaver og vedligeholdelsesoperationer.
  • Mængde/kasse: 12 ruller pr. kasse.
  • Bredde 50 mm, længde 50 m pr. rulle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Én størrelse
Bredde (engelsk) 2 tommer
Bredde (metrisk) 50 mm
Længde (engelsk) 162 ft.
Farve Gul
Længde (metrisk) 50 m
Produkttype Barrieretape
Sterilitet Ikke-steril