Få mere at vide
DuPont™ Tychem™ 6000 F med sokker
Artikelnummer. 16273512 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
16273512 Lille
16233512 Medium
16223512 Større
16243512 X-Large
16203512 2X-stor
16213512 3X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 16273512 Lieferant DuPont™ Lieferanten-Nr. D15100697
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8015.70 DKK
    6212.08 DKK / Pakke med 20
    Spare 1803.62 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Tychem™ 6000 F overtræksdragter med hætte med integrerede sokker, der er designet til at blive båret inde i sko eller støvler.
  • Lavet af et let og slidstærkt stof (< 500 g pr. beklædningsgenstand) bestående af en proprietær barrierefilm lamineret til en kraftig belastning Tyvek™ substrat
  • Tilbyder fremragende kemisk gennemtrængningsbeskyttelse til en lang række kemikalier, og hjælper med at beskytte personalet mod talrige giftige industrielle organiske kemikalier, højt koncentrerede uorganiske kemikalier (selv under tryk), partikler, biofarer og visse kemiske krigsførelsesmidler
  • Certificeret i henhold til forordning (EU) 2016/425
  • Kemisk beskyttelsesbeklædning, Kategori III, Type 3-B, 4-B, 5-B og 6-B
  • EN 14126 (barriere mod smitsomme stoffer), EN 1073-2 (beskyttelse mod radioaktiv kontaminering)
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) på indersiden
  • Syede og overtapede sømme med barrieretape for beskyttelse og styrke
  • Selvklæbende dobbelt lynlås flap lukningssystem for højere beskyttelse
  • Anvendes til en bred vifte af applikationer fra kemisk spildoprensning, nødberedskab til militære og petrokemiske applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farve Grå
Størrelse Lille
Ankel stil Elastik, Fastgjorte sokker, Støvleoverflapper
Lukketype Dobbelt lynlås med selvklæbende klap og hageklap
Manchet stil Tommelfingerløkke
Oversigt Individuelt pakket
Engangs Engangsbrug
Køn Unisex
Hals stil Hætte
Mængde 20/Cs.
Sømtype Syet, tapet
Sterilitet Ikke steril
Talje stil Elastik
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.